Learn More
1-Bencil-4-hidroxipiperidina, 97 %, ACROS Organics™
Catalog Number 10448910
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
4727-72-4
C12H17NO
191.27
MFCD00006503
BPPZXJZYCOETDA-UHFFFAOYSA-N
1-benzyl-4-hydroxypiperidine, 1-benzyl-4-piperidinol, n-benzyl-4-hydroxypiperidine, 1-benzyl-piperidin-4-ol, 4-piperidinol, 1-phenylmethyl, n-benzyl-4-hydroxy piperidine, n-benzyl-4-piperidinol, 1-benzyl-4-hydroxy piperidine, 1-phenylmethyl piperidin-4-ol, 1-phenylmethyl-4-piperidinol
78461
1-bencilpiperidin-4-ol
C1CN(CCC1O)CC2=CC=CC=C2
4727-72-4
C12H17NO
191.27
MFCD00006503
BPPZXJZYCOETDA-UHFFFAOYSA-N
1-benzyl-4-hydroxypiperidine, 1-benzyl-4-piperidinol, n-benzyl-4-hydroxypiperidine, 1-benzyl-piperidin-4-ol, 4-piperidinol, 1-phenylmethyl, n-benzyl-4-hydroxy piperidine, n-benzyl-4-piperidinol, 1-benzyl-4-hydroxy piperidine, 1-phenylmethyl piperidin-4-ol, 1-phenylmethyl-4-piperidinol
78461
1-bencilpiperidin-4-ol
C1CN(CCC1O)CC2=CC=CC=C2
Nombre del producto químico o material 1-Benzyl-4-hydroxypiperidine
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 60°C to 65°C
Color Blanco a amarillo
Punto de ebullición 127°C to 128°C (2.0 mmHg)
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25 g
Beilstein 03,786E
Formula Weight (peso de la fórmula) 191.27
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Benzyl-4-hydroxypiperidine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.