Learn More
Alfa Aesar™ 1-Benzyl-3-(hydroxymethyl)pyrrolidine, 97%
Marca:  Alfa Aesar™ H64403.06
Detalles adicionales : CAS : 5731-17-9 Peso : 0.00500kg
Cantidad. 5g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15451599
  • 280.00€ / 5 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 22-08-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
5731-17-9
191.274
QPQQBJDSKDWQMJ-UHFFFAOYSA-N
5176654
C1CN(CC1CO)CC2=CC=CC=C2
C12H17NO
MFCD04038527
1-benzylpyrrolidin-3-yl methanol, 1-phenylmethyl-3-pyrrolidinemethanol, 1-benzylpyrrolidin-3-yl-methanol, 1-benzyl-3-pyrrolidinemethanol, 1-benzyl-3-hydroxymethylpyrrolidine, 1-benzylpyrrolidine-3-methanol, 1-benzyl-pyrrolidin-3-yl-methanol, 1-benzyl-dl-beta-prolinol, 1-benzyl-3-pyrrolidinyl methanol, 3-pyrrolidinemethanol, 1-phenylmethyl
(1-benzylpyrrolidin-3-yl)methanol
Especificaciones
1-Benzyl-3-(hydroxymethyl)pyrrolidine
137°C to 145°C (1mmHg)
5g
C12H17NO
146199
QPQQBJDSKDWQMJ-UHFFFAOYSA-N
(1-benzylpyrrolidin-3-yl)methanol
5176654
Liquid
1.5420
Brown to Yellow
5731-17-9
MFCD04038527
1-benzylpyrrolidin-3-yl methanol, 1-phenylmethyl-3-pyrrolidinemethanol, 1-benzylpyrrolidin-3-yl-methanol, 1-benzyl-3-pyrrolidinemethanol, 1-benzyl-3-hydroxymethylpyrrolidine, 1-benzylpyrrolidine-3-methanol, 1-benzyl-pyrrolidin-3-yl-methanol, 1-benzyl-dl-beta-prolinol, 1-benzyl-3-pyrrolidinyl methanol, 3-pyrrolidinemethanol, 1-phenylmethyl
C1CN(CC1CO)CC2=CC=CC=C2
191.274
191.27
97%
Videos
SDS Documentos