Learn More
Alfa Aesar™ 1-Benzyl-3-(4-fluorophenyl)urea, 95%
Marca:  Alfa Aesar™ H59926.03
Detalles adicionales : Peso : 0.00100kg
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15456378
  • 587.00€ / 1 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 20-08-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
29877-40-5
244.27
CENCWHKKKSQPBI-UHFFFAOYSA-N
2822855
C14H13FN2O
MFCD00028087
1-benzyl-3-4-fluorophenyl urea, 1-4-fluorophenyl-3-benzylurea
Especificaciones
1-Benzyl-3-(4-fluorophenyl)urea
29877-40-5
MFCD00028087
CENCWHKKKSQPBI-UHFFFAOYSA-N
2822855
Solid
1g
C14H13FN2O
1-benzyl-3-4-fluorophenyl urea, 1-4-fluorophenyl-3-benzylurea
244.27
244.27
95%
Videos
SDS Documentos