Learn More
Clorhidrato de 1-bencilo-2-(metilsulfanilo)-1H-imidazol-5-carbonilcloruro, ≥97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 1-Benzyl-2-(methylsulfanyl)-1H-imidazole-5-carbonyl chloride hydrochloride |
% mín. CAS | 96.5 |
% máx. CAS | 100.0 |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Cantidad | 1 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 303.21 |
Porcentaje de pureza | 97% |