Learn More
Ácido 1-benzotiofeno-5-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-4510279
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
2060-64-2
C9H6O2S
178.21
MFCD04974042
SNBYTKLWZRHESA-UHFFFAOYSA-N
benzo b thiophene-5-carboxylic acid, buttpark 98\04-76, pubchem20599, 5-carboxybenzo b thiophene, benzothiophene-5-carboxylic acid, benzo b thiophene-5-carboxylicacid, 1-benzo b thiophene-5-carboxylic acid
2795444
ácido 1-benzotiofeno-5-carboxílico
OC(=O)C1=CC=C2SC=CC2=C1
2060-64-2
C9H6O2S
178.21
MFCD04974042
SNBYTKLWZRHESA-UHFFFAOYSA-N
benzo b thiophene-5-carboxylic acid, buttpark 98\04-76, pubchem20599, 5-carboxybenzo b thiophene, benzothiophene-5-carboxylic acid, benzo b thiophene-5-carboxylicacid, 1-benzo b thiophene-5-carboxylic acid
2795444
ácido 1-benzotiofeno-5-carboxílico
OC(=O)C1=CC=C2SC=CC2=C1
Nombre del producto químico o material 1-Benzothiophene-5-carboxylic acid
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.21
Porcentaje de pureza 95%