Learn More
Ácido 1-benzotiofeno-3-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-2695553
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
5381-25-9
C9H6O2S
178.205
MFCD01846406
DRBLTQNCQJXSNU-UHFFFAOYSA-N
benzo b thiophene-3-carboxylic acid, benzothiophene-3-carboxylic acid, benzothiophene-3-carboxylicacid, pubchem13463, acmc-20a10z, ksc178m8d, 1-benzo b thiophene-3-carboxylic acid, #, thianaphthene-3-carboxylic acid
601280
ácido 1-benzotiofeno-3-carboxílico
C1=CC=C2C(=C1)C(=CS2)C(=O)O
5381-25-9
C9H6O2S
178.205
MFCD01846406
DRBLTQNCQJXSNU-UHFFFAOYSA-N
benzo b thiophene-3-carboxylic acid, benzothiophene-3-carboxylic acid, benzothiophene-3-carboxylicacid, pubchem13463, acmc-20a10z, ksc178m8d, 1-benzo b thiophene-3-carboxylic acid, #, thianaphthene-3-carboxylic acid
601280
ácido 1-benzotiofeno-3-carboxílico
C1=CC=C2C(=C1)C(=CS2)C(=O)O
Nombre del producto químico o material 1-Benzothiophene-3-carboxylic acid
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.21
Porcentaje de pureza 97%