Learn More
Isocianato de 1-benzotiofen-5-il, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-4510291
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
239097-78-0
C9H5NOS
175.205
GWLZJAWTWVSHCU-UHFFFAOYSA-N
1-benzothiophen-5-yl isocyanate, 1-benzothiophen-5-ylisocyanate, benzo b thiophen-5-isocyanate, 5-isocyanato-benzo b thiophene, benzo b thiophene,5-isocyanato
7060535
5-isocianato-1-benzotiofeno
C1=CC2=C(C=CS2)C=C1N=C=O
239097-78-0
C9H5NOS
175.205
GWLZJAWTWVSHCU-UHFFFAOYSA-N
1-benzothiophen-5-yl isocyanate, 1-benzothiophen-5-ylisocyanate, benzo b thiophen-5-isocyanate, 5-isocyanato-benzo b thiophene, benzo b thiophene,5-isocyanato
7060535
5-isocianato-1-benzotiofeno
C1=CC2=C(C=CS2)C=C1N=C=O
Nombre del producto químico o material 1-Benzothiophen-5-yl isocyanate
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 175.21
Porcentaje de pureza 97%