Learn More
Clorhidrato de 1-benzotiofen-3-ilmetilamina, 95 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 1-Benzothiophen-3-ylmethylamine hydrochloride |
% mín. CAS | 80.0 |
% máx. CAS | 100.0 |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 95% |
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Cantidad | 1 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 199.7 |
Porcentaje de pureza | 95% |