Learn More
1-Benzofuran-5-carbaldehído, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 10001474
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
10035-16-2
C9H6O2
146.145
MFCD03411182
LLLBDLDNTMMZHL-UHFFFAOYSA-N
benzofuran-5-carbaldehyde, 5-formylbenzofuran, 5-benzofurancarboxaldehyde, benzofuran-5-carboxaldehyde, 5-formyl-1-benzofuran, 5-formylbenzo b furan, benzo b furan-5-carboxaldehyde, 1-benzofuran-5-carboxaldehyde, benzo b furan-5-carbaldehyde
2773875
1-benzofurano-5-carbaldehído
C1=CC2=C(C=CO2)C=C1C=O
10035-16-2
C9H6O2
146.145
MFCD03411182
LLLBDLDNTMMZHL-UHFFFAOYSA-N
benzofuran-5-carbaldehyde, 5-formylbenzofuran, 5-benzofurancarboxaldehyde, benzofuran-5-carboxaldehyde, 5-formyl-1-benzofuran, 5-formylbenzo b furan, benzo b furan-5-carboxaldehyde, 1-benzofuran-5-carboxaldehyde, benzo b furan-5-carbaldehyde
2773875
1-benzofurano-5-carbaldehído
C1=CC2=C(C=CO2)C=C1C=O
Nombre del producto químico o material 1-Benzofuran-5-carbaldehyde
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 146.14
Porcentaje de pureza 97%