Learn More
1-Benzhidrilazetan-3-ol, Thermo Scientific™
Catalog Number p-2695463
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Amber Glass Bottle
Frasco de vidrio ámbar
18621-17-5
C16H17NO
239.32
MFCD00205109
MMAJXKGUZYDTHV-UHFFFAOYSA-N
1-benzhydrylazetan-3-ol, 1-diphenylmethyl-3-hydroxyazetidine, 1-diphenylmethyl azetidin-3-ol, 1-benzhydryl-3-azetidinol, 1-benzhydryl-3-hydroxyazetidine, 1-benzhydryl-azetidin-3-ol, n-benzhydrylazetidin-3-ol, 3-azetidinol, 1-diphenylmethyl, 1-diphenylmethyl-3-azetidinol
330448
OC1CN(C1)C(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
18621-17-5
C16H17NO
239.32
MFCD00205109
MMAJXKGUZYDTHV-UHFFFAOYSA-N
1-benzhydrylazetan-3-ol, 1-diphenylmethyl-3-hydroxyazetidine, 1-diphenylmethyl azetidin-3-ol, 1-benzhydryl-3-azetidinol, 1-benzhydryl-3-hydroxyazetidine, 1-benzhydryl-azetidin-3-ol, n-benzhydrylazetidin-3-ol, 3-azetidinol, 1-diphenylmethyl, 1-diphenylmethyl-3-azetidinol
330448
OC1CN(C1)C(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Nombre del producto químico o material 1-Benzhydrylazetan-3-ol
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Nombre IUPAC 1-benzhidrilacetidin-3-ol
Formula Weight (peso de la fórmula) 239.32
Porcentaje de pureza 97%