Learn More
1-Aza-15-corona-5, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7033875
51.20 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
66943-05-3
C10H21NO4
219.281
MFCD00075465
BJUOQSZSDIHZNP-UHFFFAOYSA-N
aza-15-crown-5, 1-aza-15-crown 5-ether, 1-aza-15-crown-5, 1-aza-15-crown, 1-aza-4,7,10,13-tetraoxacyclopentadecane
544820
1,4,7,10-tetraoxa-13-azaciclopentadecano
C1COCCOCCOCCOCCN1
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
66943-05-3
C10H21NO4
219.281
MFCD00075465
BJUOQSZSDIHZNP-UHFFFAOYSA-N
aza-15-crown-5, 1-aza-15-crown 5-ether, 1-aza-15-crown-5, 1-aza-15-crown, 1-aza-4,7,10,13-tetraoxacyclopentadecane
544820
1,4,7,10-tetraoxa-13-azaciclopentadecano
C1COCCOCCOCCOCCN1
1-Aza-15-crown-5 is used as building block for the synthesis of bis-crown ethers, lariat ethers and other monofuctionalized macrocycles. It is also used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 1-Aza-15-corona-5 se utiliza como compuesto básico en la síntesis de los éteres bis-corona, los éteres lariat y otros macrociclos monofuncionalizados. También se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Soluble en agua y metanol.
Notas
Sensible al aire. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 1-Aza-15-crown-5
Cantidad 250 mg
Beilstein 971959
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Soluble in water and methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 219.28
Porcentaje de pureza 97%