Learn More
1-Aminopireno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10408820
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
1606-67-3
C16H11N
217.27
MFCD00004140
YZVWKHVRBDQPMQ-UHFFFAOYSA-N
1-aminopyrene, 1-pyrenamine, 3-aminopyrene, pyrene, amino, pyren-1-ylamine, aminopyrene, pyrenamine, alpha-aminopyrene, unii-luw9eo1681, ccris 760
15352
pyren-1-amine
NC1=CC=C2C=CC3=CC=CC4=CC=C1C2=C34
1606-67-3
C16H11N
217.27
MFCD00004140
YZVWKHVRBDQPMQ-UHFFFAOYSA-N
1-aminopyrene, 1-pyrenamine, 3-aminopyrene, pyrene, amino, pyren-1-ylamine, aminopyrene, pyrenamine, alpha-aminopyrene, unii-luw9eo1681, ccris 760
15352
pyren-1-amine
NC1=CC=C2C=CC3=CC=CC4=CC=C1C2=C34
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 1-Aminopyrene
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 114°C to 118°C
Color De amarillo a verde
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 250 mg
Beilstein 12,1341
Formula Weight (peso de la fórmula) 217.27
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Aminopyrene
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.