Learn More
Clorhidrato de ácido 1-aminociclopropanocarboxílico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10207907
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Envase:
Frasco de vidrio
68781-13-5
C4H7NO2·ClH
137.57
MFCD00012545
WTZRHZRMLYNBRM-UHFFFAOYSA-N
1-aminocyclopropanecarboxylic acid hydrochloride, 1-aminocyclopropane-1-carboxylic acid hydrochloride, 1-amino-cyclopropane-1-carboxylic acid hydrochloride, 1-aminocyclopropanecarboxylic acid hcl, cyclopropanecarboxylic acid, 1-amino-, hydrochloride, 1-aminocyclopropanecarboxylic acid, chloride, acpc-hcl, pubchem13872, ksc352q0j, 1-amino-cyclopropane-1-carboxylic acid, hcl
11957445
ácido 1-aminociclopropano-1-carboxílico; clorhidrato
C1CC1(C(=O)O)N.Cl
68781-13-5
C4H7NO2·ClH
137.57
MFCD00012545
WTZRHZRMLYNBRM-UHFFFAOYSA-N
1-aminocyclopropanecarboxylic acid hydrochloride, 1-aminocyclopropane-1-carboxylic acid hydrochloride, 1-amino-cyclopropane-1-carboxylic acid hydrochloride, 1-aminocyclopropanecarboxylic acid hcl, cyclopropanecarboxylic acid, 1-amino-, hydrochloride, 1-aminocyclopropanecarboxylic acid, chloride, acpc-hcl, pubchem13872, ksc352q0j, 1-amino-cyclopropane-1-carboxylic acid, hcl
11957445
ácido 1-aminociclopropano-1-carboxílico; clorhidrato
C1CC1(C(=O)O)N.Cl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 1-Aminocyclopropanecarboxylic acid hydrochloride
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 221.6°C to 225.0°C
Color Blanco
Análisis elemental 33.52 to 36.31% C, 5.63 to 6.09% H, 9.77 to 10.59% N
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 137.57
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Aminocyclopropanecarboxylic acid hydrochloride, 97%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.