Learn More
1-Alilpirazol, 97 %, Acros Organics™
Catalog Number 15492162
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
35852-74-5
C6H8N2
108.14
MFCD00034406
BPPPRRLOPGKVMQ-UHFFFAOYSA-N
1-allyl-1h-pyrazole, 1-prop-2-en-1-yl-1h-pyrazole, n-allylpyrazole, pyrazole1allyl
3489293
1-prop-2-enilpirazol
C=CCN1C=CC=N1
35852-74-5
C6H8N2
108.14
MFCD00034406
BPPPRRLOPGKVMQ-UHFFFAOYSA-N
1-allyl-1h-pyrazole, 1-prop-2-en-1-yl-1h-pyrazole, n-allylpyrazole, pyrazole1allyl
3489293
1-prop-2-enilpirazol
C=CCN1C=CC=N1
Nombre del producto químico o material 1-Allylpyrazole
Punto de ebullición 157.0°C to 158.0°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 108.14
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Allylpyrazole
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.