Learn More
1-Alilpiperidina, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 15408959
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
La 1-alilpiperidina se utiliza para producir 4-cloro-2-piperidin-1-il-quinazolina a una temperatura de 100 °C.
Solubilidad
No miscible o difícil de mezclar en agua.
Notas
Mantener el recipiente bien cerrado. St
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 1-Allylpiperidine
CAS 14446-67-4
Punto de ebullición 151°C to 152°C
Fórmula molecular C8H15N
Índice de refracción 1.458
Número MDL MFCD00078381
Cantidad 5 g
Número UN UN1993
Beilstein 107480
Sinónimo 1-allylpiperidine, n-allylpiperidine, 1-2-propenyl piperidine, n-allyl piperidine, 1-prop-2-en-1-yl piperidine, n-allylpiperidin, 1-allyl-piperidine, acmc-1bt7q, piperidine, 1-2-propenyl
Información de solubilidad Not miscible or difficult to mix in water.
Clave InChI KYGMSGYKSGNPHM-UHFFFAOYSA-N
SMILES C=CCN1CCCCC1
Nombre IUPAC 1-prop-2-enilpiperidina
Peso molecular (g/mol) 125.215
PubChem CID 139756
Formula Weight (peso de la fórmula) 125.22
Porcentaje de pureza 97%