Learn More
1-Alilimidazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-51811
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
31410-01-2
C6H8N2
108.14
MFCD00037894
XLXCHZCQTCBUOX-UHFFFAOYSA-N
1-allylimidazole, 1-allyl-1h-imidazole, 1-prop-2-en-1-yl-1h-imidazole, 1h-imidazole, 1-2-propenyl, 1-prop-2-en-1-yl imidazole, imidazole, 1-allyl, n-allylimidazole, 1-allyl imidazole, acmc-1cr2q, 1-allyl-1h-imidazole #
35794
1-prop-2-enilimidazol
C=CCN1C=CN=C1
31410-01-2
C6H8N2
108.14
MFCD00037894
XLXCHZCQTCBUOX-UHFFFAOYSA-N
1-allylimidazole, 1-allyl-1h-imidazole, 1-prop-2-en-1-yl-1h-imidazole, 1h-imidazole, 1-2-propenyl, 1-prop-2-en-1-yl imidazole, imidazole, 1-allyl, n-allylimidazole, 1-allyl imidazole, acmc-1cr2q, 1-allyl-1h-imidazole #
35794
1-prop-2-enilimidazol
C=CCN1C=CN=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 1-Allylimidazole
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color De amarillo a naranja
Densidad 1.0000g/mL
Punto de ebullición 212.0°C to 213.0°C
Temperatura de inflamación 101°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.5030 to 1.5050
Cantidad 25 g
Gravedad específica 1
Formula Weight (peso de la fórmula) 108.14
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido viscoso a 25 °C
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Allylimidazole
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.