Learn More
Cloruro de 1-alil-3-metilimidazolio, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7029485
Click to view available options
Cantidad:
5 g
50 g
65039-10-3
C7H11ClN2
158.629
MFCD07784450
QVRCRKLLQYOIKY-UHFFFAOYSA-M
1-allyl-3-methylimidazolium chloride, 1-allyl-3-methyl-1h-imidazol-3-ium chloride, 1-methyl-3-prop-2-en-1-yl imidazol-1-ium chloride, amim-cl, 1-allyl-3-methylimidazoliumchloride, dsstox_cid_27904, dsstox_rid_82657, dsstox_gsid_47928, 1-methyl-3-allylimidazolium chloride, 1-allyl-3-methyl-3-imidazolium chloride
11321106
1-metil-3-prop-2-enilimidazol-1-io;cloruro
C[N+]1=CN(C=C1)CC=C.[Cl-]
65039-10-3
C7H11ClN2
158.629
MFCD07784450
QVRCRKLLQYOIKY-UHFFFAOYSA-M
1-allyl-3-methylimidazolium chloride, 1-allyl-3-methyl-1h-imidazol-3-ium chloride, 1-methyl-3-prop-2-en-1-yl imidazol-1-ium chloride, amim-cl, 1-allyl-3-methylimidazoliumchloride, dsstox_cid_27904, dsstox_rid_82657, dsstox_gsid_47928, 1-methyl-3-allylimidazolium chloride, 1-allyl-3-methyl-3-imidazolium chloride
11321106
1-metil-3-prop-2-enilimidazol-1-io;cloruro
C[N+]1=CN(C=C1)CC=C.[Cl-]
1-Allyl-3-methylimidazolium chloride is used as an ionic liquid as well as nonderivatizing solvent for cellulose. It acts as a plasticizer for cornstarch and finds application as a solid biopolymer electrolyte. Further, it plays an important role in the preparation of reducing sugar.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cloruro de 1-alil-3-metilimidazolio se utiliza como líquido iónico, así como disolvente no derivatizado para la celulosa. Actúa como plastificador para la maicena y se aplica como electrolito de biopolímero sólido. Además, desempeña una función importante en la preparación de la reducción de azúcar.
Nota
Sensible a la humedad. Almacenar en lugar fresco. Incompatible con bases y agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 1-Allyl-3-methylimidazolium chloride
Punto de fusión 49°C to 51°C
Cantidad 5 g
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.63
Porcentaje de pureza 98%