Learn More
1-Adamantanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3735246
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
768-95-6
C10H16O
152.24
MFCD00074729
VLLNJDMHDJRNFK-UHFFFAOYSA-N
1-adamantanol, 1-hydroxyadamantane, 1-adamantol, adamantanol, tricyclo 3.3.1.1 3,7 decan-1-ol, tricyclo 3.3.1.1∼3,7∼ decan-1-ol, 1-adamantanol 1-hydroxyadamantane, tricyclo 3.3.1.13,7 decan-1-ol, 3r,5s,7s-adamantan-1-ol
64152
adamantan-1-ol
C1C2CC3CC1CC(C2)(C3)O
768-95-6
C10H16O
152.24
MFCD00074729
VLLNJDMHDJRNFK-UHFFFAOYSA-N
1-adamantanol, 1-hydroxyadamantane, 1-adamantol, adamantanol, tricyclo 3.3.1.1 3,7 decan-1-ol, tricyclo 3.3.1.1∼3,7∼ decan-1-ol, 1-adamantanol 1-hydroxyadamantane, tricyclo 3.3.1.13,7 decan-1-ol, 3r,5s,7s-adamantan-1-ol
64152
adamantan-1-ol
C1C2CC3CC1CC(C2)(C3)O
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 1-Adamantanol
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión >240.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in ethanol,diethyl ether,methylene,chloride and acetone
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.24
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino o agujas