Learn More
Cloruro de ácido 1-adamantanocarboxílico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-50413
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
2094-72-6
C11H15ClO
198.69
MFCD00074724
MIBQYWIOHFTKHD-UHFFFAOYSA-N
1-adamantanecarbonyl chloride, adamantanecarbonyl chloride, 1-adamantanecarbonylchloride, 1-adamantoyl chloride, adamantoyl chloride, 1-adamantanoic acid chloride, 1-adamantanecarboxylic acid chloride, adamantane-1-carboxylic acid chloride, 1-adamantylcarbonyl chloride, 1-adamantyl carbonyl chloride
98915
cloruro de adamantano-1-carbonilo
C1C2CC3CC1CC(C2)(C3)C(=O)Cl
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
2094-72-6
C11H15ClO
198.69
MFCD00074724
MIBQYWIOHFTKHD-UHFFFAOYSA-N
1-adamantanecarbonyl chloride, adamantanecarbonyl chloride, 1-adamantanecarbonylchloride, 1-adamantoyl chloride, adamantoyl chloride, 1-adamantanoic acid chloride, 1-adamantanecarboxylic acid chloride, adamantane-1-carboxylic acid chloride, 1-adamantylcarbonyl chloride, 1-adamantyl carbonyl chloride
98915
cloruro de adamantano-1-carbonilo
C1C2CC3CC1CC(C2)(C3)C(=O)Cl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 1-Adamantanecarboxylic acid chloride
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 48.0°C to 52.0°C
Color Blanco
Punto de ebullición 135.0°C to 136.0°C (10.0 mmHg)
Temperatura de inflamación >112°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Fieser 02,15
Información de solubilidad Solubility in water: may decompose
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.69
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido cristalino