missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1-Acetilpiperazina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7024931
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
50 g
100 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
13889-98-0
MFCD00058676
1-acetylpiperazine, n-acetylpiperazine, 1-piperazin-1-yl ethanone, 1-piperazin-1-yl ethan-1-one, n-acetyl piperazine, acetylpiperazine, 1-acetyl piperazine, piperazine, 1-acetyl, 1-piperazin-1-yl-ethanone, 1-piperazin-1-yl ethanon
83795
1-Piperazina-1-iletanona
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
13889-98-0
MFCD00058676
1-acetylpiperazine, n-acetylpiperazine, 1-piperazin-1-yl ethanone, 1-piperazin-1-yl ethan-1-one, n-acetyl piperazine, acetylpiperazine, 1-acetyl piperazine, piperazine, 1-acetyl, 1-piperazin-1-yl-ethanone, 1-piperazin-1-yl ethanon
83795
1-Piperazina-1-iletanona

1-Acetylpiperazine may be used in the synthesis of series of 7-alkoxyl substituted indolizinoquinoline-5,12-dione derivatives and 2-substituted-N-(naphth-1-ylmethyl)-pyrimidin-4-amines and 2-substituted-N-benzhydrylpyrimidin-4-amines.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Aplicaciones
La 1-acetilpiperazina puede usarse en la síntesis de series de derivados de 7-alcoil sustituido indolizinoquinolina-5,12-diona y 2-substituido-N-(nafto-1-ilmetil)-pirimidina-4-aminas y 2-sustituido-N-benzhidrilpirimidina-4-aminas.

Solubilidad
Soluble en agua a 210 g/l (20 °C).

Notas
Higroscópico. Almacénese bajo gas inerte. Almacenar lejos de agentes oxidantes, agua/humedad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 1-Acetylpiperazine
Punto de fusión 30°C to 34°C
Punto de ebullición 127°C to 130°C (8 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Fórmula molecular C6H12N2O
Cantidad 5 g
Beilstein 112220
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Soluble in water 210g/L (20°C).
Clave InChI PKDPUENCROCRCH-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(=O)N1CCNCC1
Peso molecular (g/mol) 128.175
Formula Weight (peso de la fórmula) 128.18
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos

RUO - Para uso exclusivo en investigación

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'