Learn More
1-Acetilimidazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10022210
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
2466-76-4
C5H6N2O
110.12
MFCD00005287
VIHYIVKEECZGOU-UHFFFAOYSA-N
1-acetylimidazole, n-acetylimidazole, 1-1h-imidazol-1-yl ethanone, 1h-imidazole, 1-acetyl, acetylimidazole, 1-acetyl-1h-imidazole, imidazole, 1-acetyl, 3-acetylimidazole, unii-zmp8x1y11g, ccris 6534
17174
CHEBI:16984
1-imidazol-1-iletanona
CC(=O)N1C=CN=C1
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
2466-76-4
C5H6N2O
110.12
MFCD00005287
VIHYIVKEECZGOU-UHFFFAOYSA-N
1-acetylimidazole, n-acetylimidazole, 1-1h-imidazol-1-yl ethanone, 1h-imidazole, 1-acetyl, acetylimidazole, 1-acetyl-1h-imidazole, imidazole, 1-acetyl, 3-acetylimidazole, unii-zmp8x1y11g, ccris 6534
17174
CHEBI:16984
1-imidazol-1-iletanona
CC(=O)N1C=CN=C1
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 1-Acetylimidazole
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 93°C to 96°C
Color De beis a blanco o tostado
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 100 g
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in ethanol,ether,chloroform,thf
Formula Weight (peso de la fórmula) 110.12
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Cristales adherentes o polvo cristalino