Learn More
1-Acetyl-5-indolinesulfonyl chloride, 97%, Acros Organics™
Marca:  Acros Organics 451570050
Detalles adicionales : CAS : 52206-05-0 Peso : 0.01000kg Transport : UN number : 3261 Chem class : 8 Pack group : III
Cantidad. 5g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15289776
  • 171.90€ / 5 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 06-09-2018
Añadir a la cesta
Especificaciones
52206-05-0
259.704
14024596
C10H10ClNO3S
QNFXLCHANYHGIF-UHFFFAOYSA-N
Especificaciones
1-Acetyl-5-indolinesulfonyl chloride
Authentic
C10H10ClNO3S
CC(=O)N1CCC2=C1C=CC(=C2)S(=O)(=O)Cl
175.0°C to 177.0°C
14024596
259.71
52206-05-0
97%
QNFXLCHANYHGIF-UHFFFAOYSA-N
1-acetyl-2,3-dihydroindole-5-sulfonyl chloride
259.704
5g
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • 1-Acetyl-5-indolinesulfonyl chloride, 97%
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • EUH029-En contacto con agua libera gases tóxicos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P402+P404-Almacenar en un lugar seco. Almacenar en un recipiente cerrado.