Learn More
1,9-Nonanodiol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10011420
76.00 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
3937-56-2
C9H20O2
160.26
MFCD00002991
ALVZNPYWJMLXKV-UHFFFAOYSA-N
1,9-nonanediol, 1,9-dihydroxynonane, .alpha.,.omega.-nonanediol, nonamethylene glycol, alpha,omega-nonanediol, 1,9-nonandiol, 1,9-nonane-diol, nonan-1,9-diol, acmc-209j4x
19835
nonano-1,9-diol
C(CCCCO)CCCCO
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
3937-56-2
C9H20O2
160.26
MFCD00002991
ALVZNPYWJMLXKV-UHFFFAOYSA-N
1,9-nonanediol, 1,9-dihydroxynonane, .alpha.,.omega.-nonanediol, nonamethylene glycol, alpha,omega-nonanediol, 1,9-nonandiol, 1,9-nonane-diol, nonan-1,9-diol, acmc-209j4x
19835
nonano-1,9-diol
C(CCCCO)CCCCO
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 1, 9-Nonanediol
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 44°C to 48°C
Color Blanco
Densidad 0.9180g/mL
Punto de ebullición 177°C (15.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 162°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal HO(CH2)9OH
Cantidad 100 g
Beilstein 01, 493
Gravedad específica 0.918
Información de solubilidad Solubility in water: 9g/L (20°C)
Viscosidad 52.6 mPa.s (50°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 160.26
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Sólido cristalino fundido