Learn More
1,8-Naftalimida, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Descripción
It is a useful material for utilization in phosphorescence dye doped organic light emitting diodes (oleds), hole blocking and electron-conducting material.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
es un material útil para su utilización en diodos emisores de luz orgánicos (oled) dopados con tinte de fosforescencia, bloqueo de agujeros y material conductor de electrones.
Solubilidad
No soluble en agua.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
es un material útil para su utilización en diodos emisores de luz orgánicos (oled) dopados con tinte de fosforescencia, bloqueo de agujeros y material conductor de electrones.
Solubilidad
No soluble en agua.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 1,8-Naphthalimide |
Punto de fusión | 299°C to 303°C |
Cantidad | 10 g |
Beilstein | 153150 |
Información de solubilidad | Insoluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 197.2 |
Porcentaje de pureza | 98% |