Learn More
1,8-Dihidroxiantraquinona, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7081837
27.93 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
117-10-2
C14H8O4
240.214
MFCD00001211
QBPFLULOKWLNNW-UHFFFAOYSA-N
danthron, 1,8-dihydroxyanthraquinone, chrysazin, dantron, antrapurol, laxanthreen, diaquone, istizin, laxanorm, altan
2950
CHEBI:3682
1,8-dihidroxiantracieno-9,10-diona
C1=CC2=C(C(=C1)O)C(=O)C3=C(C2=O)C=CC=C3O
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
117-10-2
C14H8O4
240.214
MFCD00001211
QBPFLULOKWLNNW-UHFFFAOYSA-N
danthron, 1,8-dihydroxyanthraquinone, chrysazin, dantron, antrapurol, laxanthreen, diaquone, istizin, laxanorm, altan
2950
CHEBI:3682
1,8-dihidroxiantracieno-9,10-diona
C1=CC2=C(C(=C1)O)C(=O)C3=C(C2=O)C=CC=C3O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 1,8-Dihydroxyanthraquinone
Punto de fusión 191°C to 193°C (sublimation)
Cantidad 100 g
Beilstein 2054727
Índice Merck 14,2815
Formula Weight (peso de la fórmula) 240.21
Porcentaje de pureza 95%