Learn More
1,8-Diazabiciclo[5.4.0]undec-7-eno, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10662023
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Glass bottle
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
6674-22-2
MFCD00006930
GQHTUMJGOHRCHB-UHFFFAOYSA-N
1,8-diazabicyclo 5.4.0 undec-7-ene, 2,3,4,6,7,8,9,10-octahydropyrimido 1,2-a azepine, polycat dbu, dbu, unii-h1ilj6ibux, pyrimido 1,2-a azepine, 2,3,4,6,7,8,9,10-octahydro, 1,8-diazabicyclo 5.4.0-7-undecene, h1ilj6ibux, 1,8-diazabicyclo 5,4,0 undec-7-ene
81184
2,3,4,6,7,8,9,10-octahidropirimido[1,2-a]azepina
C1CCC2=NCCCN2CC1
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
6674-22-2
MFCD00006930
GQHTUMJGOHRCHB-UHFFFAOYSA-N
1,8-diazabicyclo 5.4.0 undec-7-ene, 2,3,4,6,7,8,9,10-octahydropyrimido 1,2-a azepine, polycat dbu, dbu, unii-h1ilj6ibux, pyrimido 1,2-a azepine, 2,3,4,6,7,8,9,10-octahydro, 1,8-diazabicyclo 5.4.0-7-undecene, h1ilj6ibux, 1,8-diazabicyclo 5,4,0 undec-7-ene
81184
2,3,4,6,7,8,9,10-octahidropirimido[1,2-a]azepina
C1CCC2=NCCCN2CC1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 1,8-Diazabicyclo[5.4.0]undec-7-ene
Nombre de nota ≥98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -70.0°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.0190g/mL
Punto de ebullición 261.0°C
Temperatura de inflamación 116°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C9H16N2
Índice de refracción 1.5210 to 1.5230
Cantidad 500 g
Beilstein 23, V,5, 271
Fieser 02,101; 04,119; 05,177; 06,158; 07,87; 11,155; 13,91; 14,109; 15,109; 16,105; 17,99
Índice Merck 15, 2996
Gravedad específica 1.019
Información de solubilidad Solubility in water: soluble.
Peso molecular (g/mol) 152.24
Viscosidad 11.76 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.24
Porcentaje de pureza 98+%
Forma física Líquido