Learn More
1,8-Diazabiciclo[5.4.0]undec-7-eno, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10023313
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Glass bottle
6674-22-2
MFCD00006930
GQHTUMJGOHRCHB-UHFFFAOYSA-N
1,8-diazabicyclo 5.4.0 undec-7-ene, 2,3,4,6,7,8,9,10-octahydropyrimido 1,2-a azepine, polycat dbu, dbu, unii-h1ilj6ibux, pyrimido 1,2-a azepine, 2,3,4,6,7,8,9,10-octahydro, 1,8-diazabicyclo 5.4.0-7-undecene, h1ilj6ibux, 1,8-diazabicyclo 5,4,0 undec-7-ene
81184
2,3,4,6,7,8,9,10-octahidropirimido[1,2-a]azepina
C1CCC2=NCCCN2CC1
6674-22-2
MFCD00006930
GQHTUMJGOHRCHB-UHFFFAOYSA-N
1,8-diazabicyclo 5.4.0 undec-7-ene, 2,3,4,6,7,8,9,10-octahydropyrimido 1,2-a azepine, polycat dbu, dbu, unii-h1ilj6ibux, pyrimido 1,2-a azepine, 2,3,4,6,7,8,9,10-octahydro, 1,8-diazabicyclo 5.4.0-7-undecene, h1ilj6ibux, 1,8-diazabicyclo 5,4,0 undec-7-ene
81184
2,3,4,6,7,8,9,10-octahidropirimido[1,2-a]azepina
C1CCC2=NCCCN2CC1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 1,8-Diazabicyclo[5.4.0]undec-7-ene
Nombre de nota ≥98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -70.0°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.0190g/mL
Punto de ebullición 261.0°C
Temperatura de inflamación 116°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C9H16N2
Índice de refracción 1.5210 to 1.5230
Cantidad 2.5 kg
Beilstein 23, V,5, 271
Fieser 02,101; 04,119; 05,177; 06,158; 07,87; 11,155; 13,91; 14,109; 15,109; 16,105; 17,99
Índice Merck 15, 2996
Información de solubilidad Solubility in water: soluble.
Peso molecular (g/mol) 152.241
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.24
Porcentaje de pureza ≥98%
Forma física Líquido