Learn More
1,7-Octadiino, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-176053
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
871-84-1
C8H10
106.17
MFCD00008580
DSOJWVLXZNRKCS-UHFFFAOYSA-N
1,7-octadiyne, 1,7 octadiyne, oct-1,7-diyne, acmc-209qii, 3-thia-1,5-pentanediamine, 1,7-octadiyne 10g, 1,7-octadiyne 6ci, 7ci, 8ci, 9ci
70099
octa-1,7-diino
C#CCCCCC#C
871-84-1
C8H10
106.17
MFCD00008580
DSOJWVLXZNRKCS-UHFFFAOYSA-N
1,7-octadiyne, 1,7 octadiyne, oct-1,7-diyne, acmc-209qii, 3-thia-1,5-pentanediamine, 1,7-octadiyne 10g, 1,7-octadiyne 6ci, 7ci, 8ci, 9ci
70099
octa-1,7-diino
C#CCCCCC#C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 1, 7-Octadiyne
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.8000g/mL
Punto de ebullición 135.0°C to 136.0°C
Temperatura de inflamación 23°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal HC≡C(CH2)4C≡CH
Índice de refracción 1.4454 to 1.4474
Cantidad 10 g
Beilstein 01, II, 248
Gravedad específica 0.8
Formula Weight (peso de la fórmula) 106.16
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,7-Octadiyne
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.