Learn More
1,7-Dioxaspiro[5.5]undecano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Descripción
Suitable for use in organic farming.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Apto para su uso en agricultura orgánica.
Solubilidad
Soluble en agua en una proporción de 1,0 g/l.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
Apto para su uso en agricultura orgánica.
Solubilidad
Soluble en agua en una proporción de 1,0 g/l.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 1,7-Dioxaspiro[5.5]undecane |
Densidad | 1.02 |
Punto de ebullición | 193°C |
Temperatura de inflamación | 63°C (145°F) |
Índice de refracción | 1.464 |
Cantidad | 5 g |
Beilstein | 105997 |
Información de solubilidad | Soluble in water 1.0g/L. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 156.23 |
Porcentaje de pureza | 98% |