Learn More
Oxima de 1,7,7-trimetilbiciclo[2.2.1]heptan-2-ona, 97 %, Maybridge
Catalog Number p-2694098
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
25 g
13559-66-5
C10H17NO
167.252
MFCD00210161
OVFDEGGJFJECAT-DHZHZOJOSA-N
2-bornanone oxime, camphor, d-oxime, 2-camphanone oxime, camphoroxime, bornan-2-one oxime, 1,7,7-trimethylbicyclo 2.2.1 heptan-2-one oxime, +-camphor oxime, camphor oxime, d-camphor oxime, camphor, oxime 6ci,7ci,8ci
5908504
(NE)-N-(4,7,7-trimetil-3-biciclo[2.2.1]heptanilideno)hidroxilamina
CC1(C2CCC1(C(=NO)C2)C)C
13559-66-5
C10H17NO
167.252
MFCD00210161
OVFDEGGJFJECAT-DHZHZOJOSA-N
2-bornanone oxime, camphor, d-oxime, 2-camphanone oxime, camphoroxime, bornan-2-one oxime, 1,7,7-trimethylbicyclo 2.2.1 heptan-2-one oxime, +-camphor oxime, camphor oxime, d-camphor oxime, camphor, oxime 6ci,7ci,8ci
5908504
(NE)-N-(4,7,7-trimetil-3-biciclo[2.2.1]heptanilideno)hidroxilamina
CC1(C2CCC1(C(=NO)C2)C)C
Nombre del producto químico o material 1, 7, 7-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-one oxime
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 167.25
Porcentaje de pureza 97%