Learn More
1,6-Hexanediol, 97%, Acros Organics™
Marca:  Acros Organics 120650025
Detalles adicionales : CAS : 629-11-8 Peso : 2.55000kg
Cantidad. 2.5kg
Envase Glass bottle
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10427310
  • 103.40€ / 2.50 Kg
Stock EU 27
Añadir a la cesta
Especificaciones
629-11-8
118.18
1,6-hexanediol, hexamethylene glycol, 1,6-dihydroxyhexane, hexamethylenediol, alpha,omega-hexanediol, .alpha.,.omega.-hexanediol, unii-zia319275i, ccris 8982, 6-hydroxy-1-hexanol, 1,6-hexylene glycol
CHEBI:43078
C(CCCO)CCO
C6H14O2
XXMIOPMDWAUFGU-UHFFFAOYSA-N
12374
hexane-1,6-diol
Especificaciones
0.1 mg KOH/g max.
0.9600g/mL
Authentic
1.457
30 mPa.s (60°C)
253.0°C to 260.0°C
40.0°C to 43.0°C
629-11-8
C6H14O2
01,484
1,6-hexanediol, hexamethylene glycol, 1,6-dihydroxyhexane, hexamethylenediol, alpha,omega-hexanediol, .alpha.,.omega.-hexanediol, unii-zia319275i, ccris 8982, 6-hydroxy-1-hexanol, 1,6-hexylene glycol
XXMIOPMDWAUFGU-UHFFFAOYSA-N
hexane-1,6-diol
12374
118.18
97%
1, 6-Hexanediol
147°C
Glass bottle
0.96
0.3% max.
White
2.5kg
96% min. (GC)
HO(CH2)6OH
15,4728
Solubility in water: 500g/L in water. Other solubilities: soluble in alcohol, sparingly soluble in hot ether
C(CCCO)CCO
118.18
CHEBI:43078
Waxy Flakes
Videos
SDS Documentos