Learn More
1,6-Heptadiino, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7081374
74.67 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
2396-63-6
C7H8
92.141
MFCD00014925
RSPZSDWVQWRAEF-UHFFFAOYSA-N
1,6-heptadiyne, 1,6-heptadiyne 6ci, 8ci, 9ci, heptane-1,6-diyne, acmc-1cin6, 1,6-heptadiyne, 97+%, wln: 1uu5uu1, 4-01-00-01121 beilstein handbook reference
337121
hepta-1,6-diino
C#CCCCC#C
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
2396-63-6
C7H8
92.141
MFCD00014925
RSPZSDWVQWRAEF-UHFFFAOYSA-N
1,6-heptadiyne, 1,6-heptadiyne 6ci, 8ci, 9ci, heptane-1,6-diyne, acmc-1cin6, 1,6-heptadiyne, 97+%, wln: 1uu5uu1, 4-01-00-01121 beilstein handbook reference
337121
hepta-1,6-diino
C#CCCCC#C
1,6-Heptadiyne may be used in the preparation of free-standing polymer films of poly(1,6-heptadiyne). Polymerization of 1,6-heptadiyne using an insoluble Zeigler-Natta catalyst affords soluble polymer having six-membered ring containing polyene. Ruthenium(II)-catalyzed reaction of a substituted 1,6-heptadiyne with norbornene affords a tandem [2+ 2+ 2]/[4+2] cycloaddition product and a [2+ 2+2] cycloadduct.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1,6-heptadiino puede usarse en la preparación de películas de polímero de independientes de poli(1,6-heptadieno). Si se polimeriza 1,6-heptadiino utilizando un catalizador Zeigler-Natta insoluble, se obtiene un polímero soluble con un anillo de seis miembros que contiene polieno. La reacción catalizada por rutenio(II) de un 1,6-heptadiino sustituido con norborneno da lugar a un producto por tándem de cicloadición [2 + 2 + 2]/[4 + 2] y un cicloaducto [2 + 2 + 2].
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes. Polvo de metal pesado y calor. Refrigerar a + 4 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 1,6-Heptadiyne
Densidad 0.81
Punto de ebullición 109°C to 111°C
Temperatura de inflamación 9°C (48°F)
Olor Recognizable
Índice de refracción 1.442
Cantidad 5 g
Número UN UN3295
Beilstein 1731756
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 92.14
Porcentaje de pureza 97%