missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1,6-Bis(difenilfosfino)hexano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7037006
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
19845-69-3
C30H32P2
454.53
MFCD00003053
GPORFKPYXATYNX-UHFFFAOYSA-N
1,6-bis diphenylphosphino hexane, 6-diphenylphosphanylhexyl diphenyl phosphane, hexamethylenebis diphenylphosphine, phosphine, 1,6-hexanediylbis diphenyl, phosphine,1,1'-1,6-hexanediyl bis 1,1-diphenyl, 6-diphenylphosphanyl hexyl diphenylphosphane, acmc-1ca9e, ksc491k2l, 1,6-bis diphenylphosino hexane
2754312
6-difenilfosfanilhexil(difenil)fosfano
C(CCCP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)CCP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
19845-69-3
C30H32P2
454.53
MFCD00003053
GPORFKPYXATYNX-UHFFFAOYSA-N
1,6-bis diphenylphosphino hexane, 6-diphenylphosphanylhexyl diphenyl phosphane, hexamethylenebis diphenylphosphine, phosphine, 1,6-hexanediylbis diphenyl, phosphine,1,1'-1,6-hexanediyl bis 1,1-diphenyl, 6-diphenylphosphanyl hexyl diphenylphosphane, acmc-1ca9e, ksc491k2l, 1,6-bis diphenylphosino hexane
2754312
6-difenilfosfanilhexil(difenil)fosfano
C(CCCP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)CCP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 1,6-Bis(diphenylphosphino)hexane
Punto de fusión 124°C to 126°C
Fórmula lineal (C6H5)2P(CH2)6P(C6H5)2
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 454.53
Porcentaje de pureza 97%

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'