Learn More
1,5-Naftiridina, ≥ 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15491709
458.02 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
254-79-5
C8H6N2
130.15
MFCD00039727
VMLKTERJLVWEJJ-UHFFFAOYSA-N
1,5-diazanaphthalene, 1,5-pyridopyridine, pyridino 3,2-b pyridine, pyridopyridine, 1,5-naphtyridine, 1,5 naphthyridine, zlchem 698, pubchem18072, acmc-209gka, pyrido 1,5-b pyridine
136070
CHEBI:36625
1,5-naftiridina
C1=CC2=NC=CC=C2N=C1
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
254-79-5
C8H6N2
130.15
MFCD00039727
VMLKTERJLVWEJJ-UHFFFAOYSA-N
1,5-diazanaphthalene, 1,5-pyridopyridine, pyridino 3,2-b pyridine, pyridopyridine, 1,5-naphtyridine, 1,5 naphthyridine, zlchem 698, pubchem18072, acmc-209gka, pyrido 1,5-b pyridine
136070
CHEBI:36625
1,5-naftiridina
C1=CC2=NC=CC=C2N=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 1,5-Naphthyridine
Punto de fusión 69°C to 75°C
Color Blanco
Densidad 1.25 g/mL
Cantidad 5 g
Beilstein 109350
Formula Weight (peso de la fórmula) 130.15
Porcentaje de pureza ≥97%
Forma física Sólido