Learn More
1-(5-Fluoro-2-hidroxifenil)etan-1-ona, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
100 g
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 1-(5-Fluoro-2-hydroxyphenyl)ethan-1-one |
% mín. CAS | 96.5 |
% máx. CAS | 100.0 |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Fórmula lineal | FC6H3(OH)COCH3 |
Cantidad | 50 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 154.14 |
Porcentaje de pureza | 97% |