Learn More
Alfa Aesar™ 1,5-Dimethyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid, 98%
Marca:  Alfa Aesar™ H64475.06
Detalles adicionales : CAS : 5744-59-2 Peso : 0.00500kg
Cantidad. 5g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15451699
  • 138.00€ / 5 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 24-04-2019
Añadir a la cesta
Especificación
5744-59-2
140.142
PXRXGHUTKHXUGF-UHFFFAOYSA-N
587757
CC1=CC(=NN1C)C(=O)O
C6H8N2O2
MFCD00085040
1,5-dimethyl-1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 1,5-dimethyl-1h-pyrazole-3-carboxylicacid, 1,5-dimethyl-3-pyrazolecarboxylic acid, 1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 1,5-dimethyl, 1,5-dimethyl-1h-pyrazole-3-carboxylic, acmc-209lyb, pyrazole-3-carboxylic acid, 1,5-dimethyl, 1h-pyrazole-3-carboxylicacid, 1,5-dimethyl, 1,5-dimethyl-1h-pyrazole-3-carboxylic acid #, 1,5-dimethyl-1h-pyrazole-3-carboxylic acid
1,5-dimethylpyrazole-3-carboxylic acid
Especificación
1,5-Dimethyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
5g
C6H8N2O2
115917
PXRXGHUTKHXUGF-UHFFFAOYSA-N
1,5-dimethylpyrazole-3-carboxylic acid
587757
Solid
170°C to 174°C
5744-59-2
MFCD00085040
1,5-dimethyl-1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 1,5-dimethyl-1h-pyrazole-3-carboxylicacid, 1,5-dimethyl-3-pyrazolecarboxylic acid, 1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 1,5-dimethyl, 1,5-dimethyl-1h-pyrazole-3-carboxylic, acmc-209lyb, pyrazole-3-carboxylic acid, 1,5-dimethyl, 1h-pyrazole-3-carboxylicacid, 1,5-dimethyl, 1,5-dimethyl-1h-pyrazole-3-carboxylic acid #, 1,5-dimethyl-1h-pyrazole-3-carboxylic acid
CC1=CC(=NN1C)C(=O)O
140.142
140.14
98%