Learn More
(1,5-Dimetil-1H-pirazol-3-il)metanol, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | (1, 5-Dimethyl-1H-pyrazol-3-yl)methanol |
% mín. CAS | 96.5 |
% máx. CAS | 100.0 |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Cantidad | 250 mg |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 126.16 |
Porcentaje de pureza | 97% |