Learn More
1,5-Diamino-4,8-dihidroxi-9,10-dihidroantraceno-9,10-diona, téc., Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
100 g
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 1,5-Diamino-4,8-dihydroxy-9,10-dihydroanthracene-9,10-dione |
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Cantidad | 10 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 270.24 |
Porcentaje de pureza | Tech. |
Grado | Técnico |