Learn More
1,5-Ciclooctadieno, 99 %, estabilizado, ACROS Organics™
Marca: Acros Organics 297120025
Detalles adicionales : CAS : 111-78-4 Peso : 3.70000kg Transport : UN number : 2520 Chem class : 3 Pack group : III
Envase | Frasco de vidrio |
---|---|
Cantidad | 2.5L |
111-78-4 | |
108.18 | |
VYXHVRARDIDEHS-HASIUUCGSA-N | |
10937607 | |
C1CC=CCCC=C1 |
C8H12 | |
MFCD00001752 | |
1,5-cyclooctadiene, cycloocta-1,5-diene, 1z,5z-cycloocta-1,5-diene, 1,5-cyclooctadiene z,z, 1z,5z-cyclooctadiene, z,z-cycloocta-1,5-diene, 1-cis,5-cis-cyclooctadiene, unii-1e1vvd385z, cis,cis-cycloocta-1,5-diene, 1,5-cod | |
(5Z)-cicloocta-1,5-dieno |
Especificaciones
1, 5-Cyclooctadiene | |
38°C | |
Frasco de vidrio | |
0.88 | |
1.3 mPa.s (20°C) | |
Incolora | |
2.5L | |
111-78-4 | |
100.0 | |
C8H12 | |
05, 116 | |
1,5-cyclooctadiene, cycloocta-1,5-diene, 1z,5z-cycloocta-1,5-diene, 1,5-cyclooctadiene z,z, 1z,5z-cyclooctadiene, z,z-cycloocta-1,5-diene, 1-cis,5-cis-cyclooctadiene, unii-1e1vvd385z, cis,cis-cycloocta-1,5-diene, 1,5-cod | |
VYXHVRARDIDEHS-HASIUUCGSA-N | |
(5Z)-cicloocta-1,5-dieno | |
10937607 | |
Líquido |
0.8800g/mL | |
Authentic | |
1.4920 to 1.4940 | |
50 to 150ppm t-butylcatechol | |
151°C (101.3 kPa) | |
-69.5°C | |
Stabilized | |
98.5 | |
98.5% min. (GC) | |
MFCD00001752 | |
15, 2730 | |
Solubility in water: 780mg/l (20°C). Other solubilities: soluble in benzene and carbon tetrachloride | |
C1CC=CCCC=C1 | |
108.18 | |
108.18 | |
99% |