Learn More
1,5-Ciclooctadieno, 99 %, estabilizado, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3736071
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
111-78-4
C8H12
108.18
MFCD00001752
VYXHVRARDIDEHS-QGTKBVGQSA-N
1,5-cyclooctadiene, cycloocta-1,5-diene, 1z,5z-cycloocta-1,5-diene, 1,5-cyclooctadiene z,z, 1z,5z-cyclooctadiene, z,z-cycloocta-1,5-diene, 1-cis,5-cis-cyclooctadiene, unii-1e1vvd385z, cis,cis-cycloocta-1,5-diene, 1,5-cod
10937607
C1C\C=C/CC\C=C/1
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
111-78-4
C8H12
108.18
MFCD00001752
VYXHVRARDIDEHS-QGTKBVGQSA-N
1,5-cyclooctadiene, cycloocta-1,5-diene, 1z,5z-cycloocta-1,5-diene, 1,5-cyclooctadiene z,z, 1z,5z-cyclooctadiene, z,z-cycloocta-1,5-diene, 1-cis,5-cis-cyclooctadiene, unii-1e1vvd385z, cis,cis-cycloocta-1,5-diene, 1,5-cod
10937607
C1C\C=C/CC\C=C/1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 1, 5-Cyclooctadiene
Nombre de nota Stabilized
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -69.5°C
Color Incolora
Densidad 0.8800g/mL
Punto de ebullición 151°C (101.3 kPa)
Temperatura de inflamación 38°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4920 to 1.4940
Cantidad 250 mL
Beilstein 05, 116
Índice Merck 15, 2730
Gravedad específica 0.88
Información de solubilidad Solubility in water: 780mg/l (20°C). Other solubilities: soluble in benzene and carbon tetrachloride
Nombre IUPAC (5Z)-cicloocta-1,5-dieno
Estabilizante 50 to 150ppm t-butylcatechol
Viscosidad 1.3 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 108.18
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,5-Cyclooctadiene, stabilized
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P331-NO provocar el vómito.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.