Learn More
1,5-Anhydro-D-sorbitol, 97%, Acros Organics™
Marca:  Acros Organics 459912500
Detalles adicionales : CAS : 154-58-5 Peso : 0.00020kg
Cantidad. 250mg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15559503
  • 168.90€ / 250 miligramos
Fecha de envío estimada
del proveedor 08-03-2019
Añadir a la cesta
Especificación
154-58-5
164.157
1,5-anhydro-d-glucitol, 1,5-anhydroglucitol, 1,5-anhydrosorbitol, 1,5-anhydro-d-sorbitol, 1-deoxy-d-glucopyranose, aceritol, 1-deoxy-d-glucose, d-glucitol, 1,5-anhydro, unii-54bb3b7xmz, glucitol, 1,5-anhydro
CHEBI:16070
C1C(C(C(C(O1)CO)O)O)O
C6H12O5
MPCAJMNYNOGXPB-SLPGGIOYSA-N
64960
(2R,3S,4R,5S)-2-(hydroxymethyl)oxane-3,4,5-triol
Especificación
1,5-Anhydro-D-sorbitol
141.0°C to 144.0°C
154-58-5
1,5-anhydro-d-glucitol, 1,5-anhydroglucitol, 1,5-anhydrosorbitol, 1,5-anhydro-d-sorbitol, 1-deoxy-d-glucopyranose, aceritol, 1-deoxy-d-glucose, d-glucitol, 1,5-anhydro, unii-54bb3b7xmz, glucitol, 1,5-anhydro
C1C(C(C(C(O1)CO)O)O)O
164.157
CHEBI:16070
97%
Authentic
250mg
C6H12O5
MPCAJMNYNOGXPB-SLPGGIOYSA-N
(2R,3S,4R,5S)-2-(hydroxymethyl)oxane-3,4,5-triol
64960
164.16
Videos