Learn More
Alfa Aesar™ 1-(4-tert-Butylbenzyl)piperazine, 97%
Marca:  Alfa Aesar™ H55320.14
Detalles adicionales : CAS : 956-61-6 Peso : 0.02500kg
Cantidad. 25g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15491538
  • 376.00€ / 25 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 16-03-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
956-61-6
232.371
UQLCETYSARZZSR-UHFFFAOYSA-N
2735657
CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)CN2CCNCC2
C15H24N2
MFCD00082594
1-4-tert-butylbenzyl piperazine, 1-4-tert-butyl benzyl piperazine, 1-4-tert-butylphenyl methyl piperazine, piperazine, 1-4-1,1-dimethylethyl phenyl methyl, 4-tert-butyl phenyl methyl piperazine, 1-4-t-butylbenzyl piperazine, 1-4-tert-butyl-benzyl-piperazine
1-[(4-tert-butylphenyl)methyl]piperazine
Especificaciones
1-(4-tert-Butylbenzyl)piperazine
White to Yellow
25g
C15H24N2
1-4-tert-butylbenzyl piperazine, 1-4-tert-butyl benzyl piperazine, 1-4-tert-butylphenyl methyl piperazine, piperazine, 1-4-1,1-dimethylethyl phenyl methyl, 4-tert-butyl phenyl methyl piperazine, 1-4-t-butylbenzyl piperazine, 1-4-tert-butyl-benzyl-piperazine
CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)CN2CCNCC2
232.371
232.37
97%
Air Sensitive
52°C to 55°C
956-61-6
MFCD00082594
UQLCETYSARZZSR-UHFFFAOYSA-N
1-[(4-tert-butylphenyl)methyl]piperazine
2735657
Solid
Videos
SDS Documentos