Learn More
1,4-Fenilendiacetonitrilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7046211
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
622-75-3
C10H8N2
156.188
MFCD00001923
FUQCKESKNZBNOG-UHFFFAOYSA-N
1,4-phenylenediacetonitrile, 1,4-benzenediacetonitrile, p-xylylene dicyanide, p-phenylenediacetonitrile, p-benzenediacetonitrile, 2,2'-1,4-phenylene diacetonitrile, p-bis cyanomethyl benzene, 1,4-bis cyanomethyl benzene, p-cyanomethyl benzyl cyanide, 2-4-cyanomethyl phenyl acetonitrile
69327
2-[4-(cianometil)fenil]acetonitrilo
C1=CC(=CC=C1CC#N)CC#N
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
622-75-3
C10H8N2
156.188
MFCD00001923
FUQCKESKNZBNOG-UHFFFAOYSA-N
1,4-phenylenediacetonitrile, 1,4-benzenediacetonitrile, p-xylylene dicyanide, p-phenylenediacetonitrile, p-benzenediacetonitrile, 2,2'-1,4-phenylene diacetonitrile, p-bis cyanomethyl benzene, 1,4-bis cyanomethyl benzene, p-cyanomethyl benzyl cyanide, 2-4-cyanomethyl phenyl acetonitrile
69327
2-[4-(cianometil)fenil]acetonitrilo
C1=CC(=CC=C1CC#N)CC#N
1,4-Phenylenediacetonitrile, is used as an important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1,4-fenilendiacetonitrilo es una importante materia prima y se utiliza como intermedio en síntesis orgánica, productos farmacéuticos, agroquímicos y colorantes.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Mantener en un recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Mantener alejado de los agentes oxidantes fuertes. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 1,4-Phenylenediacetonitrile
Punto de fusión 94°C to 98°C
Cantidad 5 g
Número UN UN3439
Beilstein 1866157
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.19
Porcentaje de pureza 97%