Learn More
Diisotiocianato de 1,4-fenileno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Descripción
It is used in the treatment of hookworms.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza en el tratamiento de anquilostomas.
Solubilidad
Se hidroliza en agua.
Notas
Almacenar a temperatura ambiente. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
Se utiliza en el tratamiento de anquilostomas.
Solubilidad
Se hidroliza en agua.
Notas
Almacenar a temperatura ambiente. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 1,4-Phenylene diisothiocyanate |
Punto de fusión | 128°C to 133°C |
Olor | Irritating |
Cantidad | 1 g |
Número UN | UN2923 |
Beilstein | 2414340 |
Sensibilidad | Moisture sensitive |
Índice Merck | 14,1308 |
Información de solubilidad | Hydrolyzes in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 192.26 |