missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1,4-Oxacepan-5-ona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7026417
44.20 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.


Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
10341-26-1
C5H9NO2
115.13
MFCD02683091
OXDIYMHNQAWSCL-UHFFFAOYSA-N
tetrahydro-1,4-oxazepin-5 2h-one, 1,4-oxazepin-5 2h-one, tetrahydro, 4-oxacaprolactam, acmc-1bsly, tetrahydro-1,4-oxazepin-5 4h-one, tetrahydro-2h-1,4-oxazepin-5-one
7023020
1,4-oxacepan-5-ona
O=C1CCOCCN1
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
10341-26-1
C5H9NO2
115.13
MFCD02683091
OXDIYMHNQAWSCL-UHFFFAOYSA-N
tetrahydro-1,4-oxazepin-5 2h-one, 1,4-oxazepin-5 2h-one, tetrahydro, 4-oxacaprolactam, acmc-1bsly, tetrahydro-1,4-oxazepin-5 4h-one, tetrahydro-2h-1,4-oxazepin-5-one
7023020
1,4-oxacepan-5-ona
O=C1CCOCCN1

Used as a pharmaceutical intermediate.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Aplicaciones
Se utiliza como intermediario farmacéutico.

Notas
Higroscópica. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 1,4-Oxazepan-5-one
Punto de fusión 80°C to 82°C
Cantidad 1 g
Sensibilidad Hygroscopic
Formula Weight (peso de la fórmula) 115.13
Porcentaje de pureza 97%

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'