missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alfa Aesar™ 1,4-Oxathiane 4,4-dioxide, 99%

Marca:  Alfa Aesar™ A10210.14

Detalles adicionales : CAS : 107-61-9 Peso : 0.02500kg

Cantidad. 25g

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 11499532

  • 62.40€ / 25 g


Fecha de envío estimada
del proveedor 20-02-2019
Añadir a la cesta

Especificación

Identificadores de productos químicos

107-61-9
136.165
WWRUZECKUVNAPB-UHFFFAOYSA-N
7878
C1CS(=O)(=O)CCO1
C4H8O3S
MFCD00011683
1,4-thioxane-1,1-dioxide, thioxane sulfone, p-thioxane sulfone, 1,4-oxathiane, 4,4-dioxide, oxathiane 4,4-dioxide, usaf do-38, 4,4-dioxo-1,4-oxathiane, 1,4-thioxane 1,1-dioxide, 1,4lambda6-oxathiane-4,4-dione, thioxanesulfone
1,4-oxathiane 4,4-dioxide

Especificación

1,4-Oxathiane 4,4-dioxide
131°C to 133°C
107-61-9
MFCD00011683
1,4-thioxane-1,1-dioxide, thioxane sulfone, p-thioxane sulfone, 1,4-oxathiane, 4,4-dioxide, oxathiane 4,4-dioxide, usaf do-38, 4,4-dioxo-1,4-oxathiane, 1,4-thioxane 1,1-dioxide, 1,4lambda6-oxathiane-4,4-dione, thioxanesulfone
C1CS(=O)(=O)CCO1
136.165
136.16
Odorless
25g
C4H8O3S
110609
WWRUZECKUVNAPB-UHFFFAOYSA-N
1,4-oxathiane 4,4-dioxide
7878
99%
Videos
SDS