Learn More
missing translation for 'mainFrameDownMessage'
Alfa Aesar™ 1-(4-Nitrophenyl)pyrrolidine, 97%
Marca:  Alfa Aesar™ H63958.03
Detalles adicionales : CAS : 10220-22-1 Peso : 0.00100kg
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15490949
Este producto se ha descatalogado y ya no está en venta. Consulte el producto para saber si se ofrecen alternativas o póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente en el número 902 239 303.
Especificaciones
10220-22-1
192.218
IXQSJUBRGIJRCV-UHFFFAOYSA-N
352305
C1CCN(C1)C2=CC=C(C=C2)[N+](=O)[O-]
C10H12N2O2
MFCD00020819
1-4-nitrophenyl pyrrolidine, pyrrolidine,1-4-nitrophenyl, 4-nitrophenyl pyrrolidine, 1-4-nitrophenyl-pyrrolidine, n-p-nitrophenyl-pyrrolidin, 1-4-nitro-phenyl-pyrrolidine, ixqsjubrgijrcv-uhfffaoysa, 4-pyrrolidin-1-yl nitrobenzene, pyrrolidine, 1-4-nitrophenyl
1-(4-nitrophenyl)pyrrolidine
Especificaciones
1-(4-Nitrophenyl)pyrrolidine
10220-22-1
MFCD00020819
IXQSJUBRGIJRCV-UHFFFAOYSA-N
1-(4-nitrophenyl)pyrrolidine
352305
Solid
1g
C10H12N2O2
1-4-nitrophenyl pyrrolidine, pyrrolidine,1-4-nitrophenyl, 4-nitrophenyl pyrrolidine, 1-4-nitrophenyl-pyrrolidine, n-p-nitrophenyl-pyrrolidin, 1-4-nitro-phenyl-pyrrolidine, ixqsjubrgijrcv-uhfffaoysa, 4-pyrrolidin-1-yl nitrobenzene, pyrrolidine, 1-4-nitrophenyl
C1CCN(C1)C2=CC=C(C=C2)[N+](=O)[O-]
192.218
192.21
97%
Videos
SDS Documentos