Learn More
Alfa Aesar™ 1-(4-Nitrophenyl)azepane, 97%
Marca:  Alfa Aesar™ H63887.06
Detalles adicionales : CAS : 13663-23-5 Peso : 0.00500kg Transport : UN number : 3259 Chem class : 8 Pack group : III
Cantidad. 5g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15450839
  • 248.00€ / 5 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 26-06-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
13663-23-5
220.272
WXAAQKMTSQDMII-UHFFFAOYSA-N
83639
C1CCCN(CC1)C2=CC=C(C=C2)[N+](=O)[O-]
C12H16N2O2
MFCD00156364
1-4-nitrophenyl azepane, 1h-azepine, hexahydro-1-4-nitrophenyl, 1-4-nitro-phenyl-azepane, n-4'-nitrophenyl hexamethylenimine, hexahydro-1-4-nitrophenyl-1h-azepine, 4-nitrophenyl azaperhydroepine, 1-4-nitrophenyl-perhydroazepin, 1-4-nitrophenyl hexahydro-1h-azepine
1-(4-nitrophenyl)azepane
Especificaciones
1-(4-Nitrophenyl)azepane
13663-23-5
MFCD00156364
1-4-nitrophenyl azepane, 1h-azepine, hexahydro-1-4-nitrophenyl, 1-4-nitro-phenyl-azepane, n-4'-nitrophenyl hexamethylenimine, hexahydro-1-4-nitrophenyl-1h-azepine, 4-nitrophenyl azaperhydroepine, 1-4-nitrophenyl-perhydroazepin, 1-4-nitrophenyl hexahydro-1h-azepine
C1CCCN(CC1)C2=CC=C(C=C2)[N+](=O)[O-]
220.272
220.27
97%
5g
C12H16N2O2
UN3259
WXAAQKMTSQDMII-UHFFFAOYSA-N
1-(4-nitrophenyl)azepane
83639
Solid