Learn More
1-(4-Metoxifenil)piperazina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Descripción
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuffs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es una importante materia prima y se utiliza como intermedio en síntesis orgánica, productos farmacéuticos, agroquímicos y colorantes.
Solubilidad
Soluble en agua, metanol y tolueno.
Notas
Sensible al aire. Almacenar en nitrógeno.
Es una importante materia prima y se utiliza como intermedio en síntesis orgánica, productos farmacéuticos, agroquímicos y colorantes.
Solubilidad
Soluble en agua, metanol y tolueno.
Notas
Sensible al aire. Almacenar en nitrógeno.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 1-(4-Methoxyphenyl)piperazine |
Punto de fusión | 42°C to 47°C |
Cantidad | 250 mg |
Beilstein | 156736 |
Sensibilidad | Air Sensitive |
Información de solubilidad | soluble in water,methanol and toluene |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 192.26 |
Porcentaje de pureza | 97% |