Learn More
1-(4-Methoxyphenyl)-1-cyclopropanecarboxylic acid, 96%, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 170710100
Detalles adicionales : CAS : 16728-01-1 Peso : 0.06000kg
Cantidad. 10g
Envase Glass bottle
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10429460
  • 74.10€ / 10 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 06-02-2019
Añadir a la cesta
Especificación
16728-01-1
192.214
1-4-methoxyphenyl cyclopropanecarboxylic acid, 1-4-methoxyphenyl cyclopropane-1-carboxylic acid, 1-4-methoxyphenyl-1-cyclopropanecarboxylic acid, cyclopropanecarboxylic acid, 1-4-methoxyphenyl, 1-4-methoxy-phenyl-cyclopropanecarboxylic acid, 4-1-carboxycycloprop-1-yl anisole, 1-carboxy-1-4-methoxyphenyl cyclopropane, 1-4-methoxyphenyl cyclopropanecarboxylicacid, cyclopropanecarboxylicacid, 1-4-methoxyphenyl, acmc-1bprp
1-(4-methoxyphenyl)cyclopropane-1-carboxylic acid
C11H12O3
WCPFQQHADRJANG-UHFFFAOYSA-N
85575
COC1=CC=C(C=C1)C2(CC2)C(=O)O
Especificación
1-(4-Methoxyphenyl)-1-cyclopropanecarboxylic acid
Glass bottle
127.0°C to 132.0°C
16728-01-1
C11H12O3
WCPFQQHADRJANG-UHFFFAOYSA-N
1-(4-methoxyphenyl)cyclopropane-1-carboxylic acid
85575
Crystalline Powder
Authentic
White
10g
96%
1-4-methoxyphenyl cyclopropanecarboxylic acid, 1-4-methoxyphenyl cyclopropane-1-carboxylic acid, 1-4-methoxyphenyl-1-cyclopropanecarboxylic acid, cyclopropanecarboxylic acid, 1-4-methoxyphenyl, 1-4-methoxy-phenyl-cyclopropanecarboxylic acid, 4-1-carboxycycloprop-1-yl anisole, 1-carboxy-1-4-methoxyphenyl cyclopropane, 1-4-methoxyphenyl cyclopropanecarboxylicacid, cyclopropanecarboxylicacid, 1-4-methoxyphenyl, acmc-1bprp
COC1=CC=C(C=C1)C2(CC2)C(=O)O
192.214
192.21
96%
Videos
SDS Documentación